1-(Aminomethyl)cyclopropane-1-carboxamide hydrochloride 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₅H₁₀N₂O·ClH Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD28142443 Numéro CAS: 1956355-13-7 |