Imprimer
tert-Butyl (R)-4-(1-aminoethyl)piperidine-1-carboxylate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR321338-1G OR321338-250MG
APOSOR321338-1GEA 330 EUR
APOSOR321338-1G APOSOR321338-250MG
tert-Butyl (R)-4-(1-aminoethyl)piperidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl (R)-4-(1-aminoethyl)piperidine-1-carboxylate
Formule: C₁₂H₂₄N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22666109
Numéro CAS: 1036027-86-7