Imprimer
4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)piperidine hydrochloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR321335-100MG OR321335-250MG
APOSOR321335-100MGEA 102 EUR
APOSOR321335-100MG APOSOR321335-250MG
4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)piperidine hydrochloride 97%
4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)piperidine hydrochloride
Formule: C₈H₁₂BrN₃·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18432580
Numéro CAS: 1263378-44-4