Imprimer
3-Iodo-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR321324-1G OR321324-250MG
APOSOR321324-1GEA 50.9 EUR
APOSOR321324-1G APOSOR321324-250MG
3-Iodo-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine 97%
3-Iodo-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
Formule: C₇H₅IN₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11559019
Numéro CAS: 1083181-26-3