Imprimer
6-Bromo-1H-indazole-3-carbonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR321320-1G OR321320-250MG
APOSOR321320-1GEA 150 EUR
APOSOR321320-1G APOSOR321320-250MG
6-Bromo-1H-indazole-3-carbonitrile 97%
6-Bromo-1H-indazole-3-carbonitrile
Formule: C₈H₄BrN₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659785
Numéro CAS: 885278-24-0