tert-Butyl (2-(pyrrolidin-3-yl)ethyl)carbamate 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₁H₂₂N₂O₂ Poids moléculaire: 214.305 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD12828830 Numéro CAS: 169750-93-0 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...