Benzyl methyl(pyrrolidin-3-ylmethyl)carbamate 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₄H₂₀N₂O₂ Poids moléculaire: 248.321 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD08061961 Numéro CAS: 1245649-33-5 |