Imprimer
1-Methyl-5-(piperidin-3-yl)pyridin-2(1H)-one hydrochloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR321278-100MG OR321278-250MG
APOSOR321278-100MGEA 406 EUR
APOSOR321278-100MG APOSOR321278-250MG
1-Methyl-5-(piperidin-3-yl)pyridin-2(1H)-one hydrochloride 97%
1-Methyl-5-(piperidin-3-yl)pyridin-2(1H)-one hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₆N₂O·ClH
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD30099278
Numéro CAS: 1931126-38-3