Imprimer
(S)-2-Methyl-2-phenylpiperidine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR321212-100MG OR321212-500MG
APOSOR321212-100MGEA 87 EUR
APOSOR321212-100MG APOSOR321212-500MG
(S)-2-Methyl-2-phenylpiperidine 97%
(S)-2-Methyl-2-phenylpiperidine
Formule: C₁₂H₁₇N
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD28355921
Numéro CAS: 1364783-04-9