(R)-2-Methyl-2-phenylpiperidine 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₂H₁₇N Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD28355920 Numéro CAS: 1272031-55-6 |