(S)-2-Ethylpiperidine hydrochloride 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₁₅N·ClH Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD28165866 Numéro CAS: 558479-16-6 |