Imprimer
(R)-2-Phenylpiperidine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR321200-250MG OR321200-100MG OR321200-1G
APOSOR321200-250MGEA 362 EUR
APOSOR321200-250MG APOSOR321200-100MG APOSOR321200-1G
(R)-2-Phenylpiperidine 97%
(R)-2-Phenylpiperidine
Formule: C₁₁H₁₅N
Densité: 0,9835 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 104 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06762593
Numéro CAS: 58613-54-0