Imprimer
3-(tert-Butyl)aniline hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR3212-1G OR3212-250MG
APOSOR3212-1GEA 111 EUR
APOSOR3212-1G APOSOR3212-250MG
3-(tert-Butyl)aniline hydrochloride
3-(tert-Butyl)aniline hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₅N·ClH
Point d'ébullition: 110 °C (15 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08273794
Numéro CAS: 83672-23-5