Imprimer
3-Bromo-5-cyanobenzoic acid methyl ester 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR321015-1G OR321015-250MG
APOSOR321015-1GEA 38.7 EUR
APOSOR321015-1G APOSOR321015-250MG
3-Bromo-5-cyanobenzoic acid methyl ester 97%
3-Bromo-5-cyanobenzoic acid methyl ester
Formule: C₉H₆BrNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16620379
Numéro CAS: 453566-15-9