Imprimer
2-Amino-6-methoxybenzonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR321007-1G OR321007-25G OR321007-5G
APOSOR321007-1GEA 24.8 EUR
APOSOR321007-1G APOSOR321007-25G APOSOR321007-5G
2-Amino-6-methoxybenzonitrile
2-Amino-6-methoxybenzonitrile
Formule: C₈H₈N₂O
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09745275
Numéro CAS: 1591-37-3