Imprimer
Methyl 7-amino-2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxine-6-carboxylate 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR318105-1G OR318105-10G OR318105-5G
APOSOR318105-1GEA 503 EUR
APOSOR318105-1G APOSOR318105-10G APOSOR318105-5G
Methyl 7-amino-2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxine-6-carboxylate 95+%
Methyl 7-amino-2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxine-6-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₁NO₄
Point de fusion: 91…93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03724048
Numéro CAS: 20197-76-6