Imprimer
tert-Butyl 3-(ethylamino)-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR318033-1G OR318033-5G
APOSOR318033-1GEA 441 EUR
APOSOR318033-1G APOSOR318033-5G
tert-Butyl 3-(ethylamino)-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate 95+%
tert-Butyl 3-(ethylamino)-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate
Formule: C₁₄H₂₆N₂O₂
Poids moléculaire: 254.368 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13290989
Numéro CAS: 1305022-73-4