Imprimer
3-Methyl-1H-pyrazole-5-carboxamide 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR318021-1G OR318021-10G OR318021-5G
APOSOR318021-1GEA 212 EUR
APOSOR318021-1G APOSOR318021-10G APOSOR318021-5G
3-Methyl-1H-pyrazole-5-carboxamide 95+%
3-Methyl-1H-pyrazole-5-carboxamide
Formule: C₅H₇N₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06808782
Numéro CAS: 4027-56-9