Imprimer
2-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): [(2-Cyanophenyl)ethynyl]trimethylsilane
OR3177-1G OR3177-25G OR3177-5G
APOSOR3177-1GEA 33.5 EUR
APOSOR3177-1G APOSOR3177-25G APOSOR3177-5G
2-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzonitrile 98%
2-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzonitrile
Formule: C₁₂H₁₃NSi
Point d'ébullition: 100 °C (0,03 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09260485
Numéro CAS: 97308-62-8
UN: 1993
ADR: 3,III