Imprimer
1-Boc-3-acetylazetidine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR317307-1G OR317307-5G
APOSOR317307-1GEA 63 EUR
APOSOR317307-1G APOSOR317307-5G
1-Boc-3-acetylazetidine
1-Boc-3-acetylazetidine
Formule: C₁₀H₁₇NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18073441
Numéro CAS: 870089-49-9