Imprimer
1,1'-(Bicyclo[1.1.1]pentane-1,3-diyl)diethanone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-(3-Acetyl-1-bicyclo[1.1.1]pentanyl)ethanone
OR317272-1G OR317272-5G
APOSOR317272-1GEA 122 EUR
APOSOR317272-1G APOSOR317272-5G
1,1'-(Bicyclo[1.1.1]pentane-1,3-diyl)diethanone
1,1'-(Bicyclo[1.1.1]pentane-1,3-diyl)diethanone
Formule: C₉H₁₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23164149
Numéro CAS: 115913-30-9