Imprimer
1-(3-Oxetanyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR317258-1G OR317258-250MG
APOSOR317258-1GEA 301 EUR
APOSOR317258-1G APOSOR317258-250MG
1-(3-Oxetanyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
1-(3-Oxetanyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Formule: C₁₂H₁₉BN₂O₃
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD21337762
Numéro CAS: 1339890-99-1