Imprimer
1-Boc-azetidine-3-acetaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): tert-Butyl 3-(2-oxoethyl)azetidine-1-carboxylate
OR317195-1G OR317195-250MG
APOSOR317195-1GEA 267 EUR
APOSOR317195-1G APOSOR317195-250MG
1-Boc-azetidine-3-acetaldehyde
1-Boc-azetidine-3-acetaldehyde
Formule: C₁₀H₁₇NO₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD18374993
Numéro CAS: 152537-04-7