Imprimer
4-Bromo-5-chlorothiophene-2-carboxylic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR31657-1G OR31657-250MG OR31657-5G
APOSOR31657-1GEA 438 EUR
APOSOR31657-1G APOSOR31657-250MG APOSOR31657-5G
4-Bromo-5-chlorothiophene-2-carboxylic acid 98%
4-Bromo-5-chlorothiophene-2-carboxylic acid
Formule: C₅H₂BrClO₂S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00847582
Numéro CAS: 60729-37-5