4-(tert-Butoxy)benzeneboronic acid, pinacol ester
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₆H₂₅BO₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD08741438 Numéro CAS: 938063-51-5 |