Imprimer
(S)-(-)-α-(N-t-BOC-Amino)-γ-Butyrolactone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Boc-L-Homoserine lactone, Boc-Hse-Lactone
OR316009-1G OR316009-5G
APOSOR316009-1GEA 55.1 EUR
APOSOR316009-1G APOSOR316009-5G
(S)-(-)-α-(N-t-BOC-Amino)-γ-Butyrolactone
(S)-(-)-α-(N-t-BOC-Amino)-γ-Butyrolactone
Formule: C₉H₁₅NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04973958
Numéro CAS: 40856-59-5