Imprimer
Methyl 5-bromo-4-(cyclopropyl)thiophene-2-carboxylate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR315882-1G OR315882-250MG
APOSOR315882-1GEA 574 EUR
APOSOR315882-1G APOSOR315882-250MG
Methyl 5-bromo-4-(cyclopropyl)thiophene-2-carboxylate 95%
Methyl 5-bromo-4-(cyclopropyl)thiophene-2-carboxylate
Formule: C₉H₉BrO₂S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD32689352
Numéro CAS: 2514953-04-7