Methyl 4-(cyclopropyl)thiophene-2-carboxylate 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₉H₁₀O₂S Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD32689351 Numéro CAS: 2111296-73-0 |