Imprimer
3-Bromo-4-chloro-2-hydroxybenzaldehyde 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR315877-1G OR315877-500MG
APOSOR315877-1GEA 1060 EUR
APOSOR315877-1G APOSOR315877-500MG
3-Bromo-4-chloro-2-hydroxybenzaldehyde 95%
3-Bromo-4-chloro-2-hydroxybenzaldehyde
Formule: C₇H₄BrClO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23705580
Numéro CAS: 872274-09-4