Imprimer
3-Cyclopropylthiophene-4-carbonitrile 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR315859-1G OR315859-250MG
APOSOR315859-1GEA 574 EUR
APOSOR315859-1G APOSOR315859-250MG
3-Cyclopropylthiophene-4-carbonitrile 95%
3-Cyclopropylthiophene-4-carbonitrile
Formule: C₈H₇NS
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD30074923
Numéro CAS: 1482683-77-1