Imprimer
3-Cyclopropylthiophene-4-carboxaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR315856-1G OR315856-250MG
APOSOR315856-1GEA 654 EUR
APOSOR315856-1G APOSOR315856-250MG
3-Cyclopropylthiophene-4-carboxaldehyde
3-Cyclopropylthiophene-4-carboxaldehyde
Formule: C₈H₈OS
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD22032411
Numéro CAS: 1369114-08-8