Imprimer
1-(3-Bromophenyl)-2-methylpropan-1-one 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR315509-1G OR315509-5G
APOSOR315509-1GEA 183 EUR
APOSOR315509-1G APOSOR315509-5G
1-(3-Bromophenyl)-2-methylpropan-1-one 98%
1-(3-Bromophenyl)-2-methylpropan-1-one
Formule: C₁₀H₁₁BrO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08437145
Numéro CAS: 2415-93-2