Imprimer
2,8-Diaza-spiro[4.5]decane-2,3,8-tricarboxylic acid 8-tert-butyl ester 2-(9H-fluoren-9-ylmethyl) ester 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)-8-(tert-butoxycarbonyl)-2,8-diazaspiro[4.5]decane-3-carboxylic acid
OR315422-100MG OR315422-1G OR315422-250MG
APOSOR315422-100MGEA 502 EUR
APOSOR315422-100MG APOSOR315422-1G APOSOR315422-250MG
2,8-Diaza-spiro[4.5]decane-2,3,8-tricarboxylic acid 8-tert-butyl ester 2-(9H-fluoren-9-ylmethyl) ester 95+%
2,8-Diaza-spiro[4.5]decane-2,3,8-tricarboxylic acid 8-tert-butyl ester 2-(9H-fluoren-9-ylmethyl) ester
Formule: C₂₉H₃₄N₂O₆
Poids moléculaire: 506.59 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07779072
Numéro CAS: 849928-23-0