Imprimer
7-Chloro-1-indanone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 7-Chlorindan-1-on
OR315162-1G OR315162-5G
APOSOR315162-1GEA 56.7 EUR
APOSOR315162-1G APOSOR315162-5G
7-Chloro-1-indanone
7-Chloro-1-indanone
Formule: C₉H₇ClO
Poids moléculaire: 166.604 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06796576
Numéro CAS: 34911-25-6