Imprimer
3-Bromo-6-iodo-2-methylpyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR315109-1G OR315109-250MG OR315109-5G
APOSOR315109-1GEA 136 EUR
APOSOR315109-1G APOSOR315109-250MG APOSOR315109-5G
3-Bromo-6-iodo-2-methylpyridine
3-Bromo-6-iodo-2-methylpyridine
Formule: C₆H₅BrIN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11227150
Numéro CAS: 1008361-77-0