Imprimer
6-Hydroxy-5-methylpyridin-3-ylboronic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR315103-1G OR315103-250MG
APOSOR315103-1GEA 1060 EUR
APOSOR315103-1G APOSOR315103-250MG
6-Hydroxy-5-methylpyridin-3-ylboronic acid 95%
6-Hydroxy-5-methylpyridin-3-ylboronic acid
Formule: C₆H₈BNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18909517
Numéro CAS: 1356087-46-1