Imprimer
5-Bromo-2-chloro-3-methoxypyrazine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR315095-1G OR315095-250MG OR315095-5G
APOSOR315095-1GEA 60.9 EUR
APOSOR315095-1G APOSOR315095-250MG APOSOR315095-5G
5-Bromo-2-chloro-3-methoxypyrazine
5-Bromo-2-chloro-3-methoxypyrazine
Formule: C₅H₄BrClN₂O
Poids moléculaire: 223.455 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18250187
Numéro CAS: 89283-94-3