Imprimer
(1S)-(+)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR315003-1G OR315003-5G OR315003-10G
APOSOR315003-1GEA 21.9 EUR
APOSOR315003-1G APOSOR315003-5G APOSOR315003-10G
(1S)-(+)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
(1S)-(+)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
Formule: C₆H₇NO
Point de fusion: 94…97 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00211275
Numéro CAS: 130931-83-8