Imprimer
2-(4-Chlorophenyl)-4'-methylacetophenone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR314003-1G OR314003-250MG OR314003-5G
APOSOR314003-1GEA 557 EUR
APOSOR314003-1G APOSOR314003-250MG APOSOR314003-5G
2-(4-Chlorophenyl)-4'-methylacetophenone
2-(4-Chlorophenyl)-4'-methylacetophenone
Formule: C₁₅H₁₃ClO
Point de fusion: 112…114 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11210879
Numéro CAS: 62006-19-3