Imprimer
3-Chloro-5-methoxyaniline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR313073-1G OR313073-5G OR313073-25G
APOSOR313073-1GEA 53.8 EUR
APOSOR313073-1G APOSOR313073-5G APOSOR313073-25G
3-Chloro-5-methoxyaniline
3-Chloro-5-methoxyaniline
Formule: C₇H₈ClNO
Poids moléculaire: 157.598 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11035922
Numéro CAS: 10272-06-7
EINECS: 233-614-4