Imprimer
(Pyrazin-2-yl)acetic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(Pyrazin-2-yl)ethanoic acid, 2-(Carboxymethyl)pyrazine, 2-(Carboxymethyl)-1,4-diazine
OR313069-1G OR313069-5G
APOSOR313069-1GEA 114 EUR
APOSOR313069-1G APOSOR313069-5G
(Pyrazin-2-yl)acetic acid 97%
(Pyrazin-2-yl)acetic acid
Formule: C₆H₆N₂O₂
Poids moléculaire: 138.124 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06796638
Numéro CAS: 140914-89-2