Imprimer
(S)-3-Methyl-pyrrolidine hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (S)-3-Methylpyrrolidine hydrochloride
OR313067-1G OR313067-250MG
APOSOR313067-1GEA 221 EUR
APOSOR313067-1G APOSOR313067-250MG
(S)-3-Methyl-pyrrolidine hydrochloride
(S)-3-Methyl-pyrrolidine hydrochloride
Formule: C₅H₁₁N·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06796632
Numéro CAS: 186597-29-5