Imprimer
N-Boc-4-(2-bromo-ethyl)-piperidine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): tert-Butyl 4-(2-bromoethyl)piperidine-1-carboxylate
OR313032-1G OR313032-5G
APOSOR313032-1GEA 114 EUR
APOSOR313032-1G APOSOR313032-5G
N-Boc-4-(2-bromo-ethyl)-piperidine 97%
N-Boc-4-(2-bromo-ethyl)-piperidine
Formule: C₁₂H₂₂BrNO₂
Point de fusion: 39…42 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06410598
Numéro CAS: 169457-73-2