Imprimer
N-Boc-4-amino-2-butanone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): tert-Butyl (3-oxobutyl)carbamate
OR313028-1G OR313028-250MG
APOSOR313028-1GEA 398 EUR
APOSOR313028-1G APOSOR313028-250MG
N-Boc-4-amino-2-butanone
N-Boc-4-amino-2-butanone
Formule: C₉H₁₇NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14539579
Numéro CAS: 54614-95-8