Imprimer
(3R)-3-(Bromomethyl)pyrrolidine, N-BOC protected
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): tert-Butyl (3R)-3-(bromomethyl)pyrrolidine-1-carboxylate, (R)-1-Boc-3-(Bromomethyl)pyrrolidine
OR313003-1G OR313003-250MG
APOSOR313003-1GEA 429 EUR
APOSOR313003-1G APOSOR313003-250MG
(3R)-3-(Bromomethyl)pyrrolidine, N-BOC protected
(3R)-3-(Bromomethyl)pyrrolidine, N-BOC protected
Formule: C₁₀H₁₈BrNO₂
Poids moléculaire: 264.159 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08059335
Numéro CAS: 1067230-65-2