Imprimer
4-((tert-Butoxycarbonyl)amino)bicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR312487-1G OR312487-250MG
APOSOR312487-1GEA 163 EUR
APOSOR312487-1G APOSOR312487-250MG
4-((tert-Butoxycarbonyl)amino)bicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylic acid
4-((tert-Butoxycarbonyl)amino)bicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylic acid
Formule: C₁₄H₂₃NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22577789
Numéro CAS: 863304-76-1