Imprimer
Ethyl 3-iodobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR312479-1G OR312479-250MG
APOSOR312479-1GEA 2410 EUR
APOSOR312479-1G APOSOR312479-250MG
Ethyl 3-iodobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate
Ethyl 3-iodobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate
Formule: C₈H₁₁IO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29037335
Numéro CAS: 1936371-35-5