Imprimer
Methyl 3-((tert-butoxycarbonyl)amino)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR312473-1G OR312473-5G
APOSOR312473-1GEA 154 EUR
APOSOR312473-1G APOSOR312473-5G
Methyl 3-((tert-butoxycarbonyl)amino)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate 97%
Methyl 3-((tert-butoxycarbonyl)amino)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₉NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24476148
Numéro CAS: 676371-64-5