Imprimer

Bicyclo[1.1.1]pentane-1-carbonitrile

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Danger

OR312471-1G OR312471-250MG
APOSOR312471-1GEA 4730 EUR
APOSOR312471-1G APOSOR312471-250MG
Bicyclo[1.1.1]pentane-1-carbonitrile
Bicyclo[1.1.1]pentane-1-carbonitrile
Formule: C₆H₇N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29037333
Numéro CAS: 126332-44-3
UN: 1992
ADR: 3+6.1,III

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR