Imprimer
2-(Bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)acetic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR312470-25MG OR312470-100MG
APOSOR312470-25MGEA 40.6 EUR
APOSOR312470-25MG APOSOR312470-100MG
2-(Bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)acetic acid
2-(Bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)acetic acid
Formule: C₇H₁₀O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD19229645
Numéro CAS: 131515-31-6